Documentos Principais
722596
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.177,00
R$ 1.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.177,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClINO
Número CAS:
Peso molecular:
267.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-92 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
chave InChI
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)