Documentos
72251
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate basic hydrate
purum p.a., 48-50% Ni basis (KT)
About This Item
Fórmula linear:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
purum p.a.
forma
powder
concentração
48-50% Ni (KT)
traços de cátion
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
chave InChI
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges