Documentos Principais
722359
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
170-176 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)