Documentos Principais
722294
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-chlorophenyl)benzoate
95%
Sinônimo(s):
4′-Chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
115-120 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
chave InChI
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)