Documentos Principais
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Sinônimo(s):
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 716,00
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 716,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
291.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 716,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
140-146 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
chave InChI
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)