721948
Methanol-d4
NMR reference standard, 99.8 atom % D, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
pureza isotópica
99.8 atom % D
Ensaio
95% (CP)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
formato
neat
alteração de massa
M+4
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)