721778
N,N-Dimethylformamide dimethyl sulfate adduct
95%
Sinônimo(s):
DMF-Dimethyl sulfate, Methoxymethylene-N,N-dimethyliminium methyl sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459
densidade
1.349 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C=O.COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H7NO.C2H6O4S/c1-4(2)3-5;1-5-7(3,4)6-2/h3H,1-2H3;1-2H3
chave InChI
UJKUJXVZLUTEAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-azetidinones by a reaction between Schiff bases and substituted acetic acids.[1]
- Dimethylamino methylene derivatives, which can be employed in the preparation of fluoroquinolines and 3-amino-4-cyano pyrazole.[2]
- Cis β-sultams by [2 + 2] annulation of aldimines with sulfonic acids.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)