Documentos Principais
721549
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
2-Oxo-pyrrolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
40-47 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CNC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-6(9)8-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
QWMPXTNXXREMCK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)