Documentos Principais
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 517,00
R$ 517,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 517,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 517,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
71-75 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)