Documentos
721115
Sigma-Aldrich
2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H33NOSn
Peso molecular:
398.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.512
pb
309.3-313.3 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C6H6NO.3C4H9.Sn/c1-8-6-4-2-3-5-7-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
IEIMCQVOGICOFA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3