Documentos Principais
720534
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
144.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
52-57 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
chave InChI
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)