Documentos
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
202.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
pf
76-81 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
chave InChI
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3