Key Documents
719994
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
275-280 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ether
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)