Documentos Principais
719757
Sigma-Aldrich
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CD2CD2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
129.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
105-106 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)