Documentos
719730
Sigma-Aldrich
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H30N2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
369.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.515
pb
134-138 °C/2 mmHg
densidade
1.117 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncnc1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3