Documentos Principais
719706
Sigma-Aldrich
N-Boc-ε-caprolactam
97%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-1-azacycloheptan-2-one, 1-Boc-2-oxohexamethyleneimine, 1-Boc-aza-2-cycloheptanone, N-tert-Butoxycarbonylhexahydro-2H-azepin-2-one, tert-Butyl-2-oxoazepane-1-carboxylate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 894,00
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 894,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 894,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468
densidade
1.038 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(12)13/h4-8H2,1-3H3
chave InChI
GJZYNYJIBDCRFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)