Documentos Principais
303771
Sigma-Aldrich
1-Propanesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.585,00
R$ 1.585,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.585,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
142.60
Beilstein:
1747500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.585,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
4.9 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(39), 8939-8948 (2010-05-08)
A set of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids, [C(n)mim][C(k)SO(3)], formed by the variation of the alkyl chain lengths both in the cation and the anion (n = 1-6, 8, or 10; k = 1-4, or 6), was synthesised, with sixteen of