Documentos Principais
719692
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecene-1-thiol
97%
Sinônimo(s):
Oleyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH2CH=CHCH2(CH2)6CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
284.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
densidade
0.852 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCS
InChI
1S/C18H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
chave InChI
LJLJPBMSWIYGOA-KTKRTIGZSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)