concentração
5 M in THF
índice de refração
n20/D 1.389
densidade
0.868 g/mL at 20 °C
0.843 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-25.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31.7 °C - closed cup