Documentos Principais
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
260.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
102-106 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
chave InChI
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)