Documentos Principais
718661
Sigma-Aldrich
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)amine
97%
Sinônimo(s):
N-Z-Isopropoxymethylamine, Benzyl N-(isopropoxymethyl)carbamate, Benzyl isopropoxymethyl-carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
70-74 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)