Documentos
718440
Sigma-Aldrich
2-Methylthiazole-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
143.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
145-150 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
chave InChI
ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2