Documentos Principais
717312
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminoterephthalic acid
greener alternative
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
H2DATA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
pf
>300 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,5-Diaminoterephthalic acid is used as a linker for the formation of metal organic frameworks (MOFs).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexander von Tesmar et al.
Cell chemical biology, 24(10), 1216-1227 (2017-09-12)
In vitro reconstitution and biochemical analysis of natural product biosynthetic pathways remains a challenging endeavor, especially if megaenzymes of the nonribosomal peptide synthetase (NRPS) type are involved. In theory, all biosynthetic steps may be deciphered using mass spectrometry (MS)-based analyses of
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)