Documentos
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Sinônimo(s):
Diethyl succinylosuccinate
About This Item
Fórmula linear:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
256.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
pf
127-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)