Documentos Principais
717029
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10BrNSSi
Número CAS:
Peso molecular:
236.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
liquid
densidade
1.384 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
chave InChI
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)