716693
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
pf
51-56 °C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup