Key Documents
716618
Sigma-Aldrich
4′-Methoxy-2-chloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-(Chloroacetyl)anisole, 4-Methoxyphenacyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
96-100 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
MCRINSAETDOKDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)