Documentos Principais
716588
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 421,00
R$ 421,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 421,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 421,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
108-113 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
chave InChI
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)