716502
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid
contains up to 2 equivalents of DMF
Sinônimo(s):
H4TPTC
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>370 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O8/c23-19(24)15-5-13(6-16(9-15)20(25)26)11-1-2-12(4-3-11)14-7-17(21(27)28)10-18(8-14)22(29)30/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
chave InChI
HQCSLVYEWMDWIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.