Documentos Principais
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Linker for PCN-12 MOF
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.078,00
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.078,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O8
Número CAS:
Peso molecular:
344.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
324-331 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
chave InChI
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)