M2705
Mellitic acid
99%
Sinônimo(s):
Benzenehexacarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C12H6O12/c13-7(14)1-2(8(15)16)4(10(19)20)6(12(23)24)5(11(21)22)3(1)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
YDSWCNNOKPMOTP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3