Documentos Principais
716458
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolidin-2-ylidene
Sinônimo(s):
SIPr
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38N2
Número CAS:
Peso molecular:
390.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
170-175 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
chave InChI
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Transformation of organometallic iron complexes
  • Selective production of 5-hydroxymethylfurfural from glucose and fructose
  • Annulation of heterocycles via redox processing
  • Pyridines
  • Cyclotrimerization of isocyanates
  • Ring-opening alkylation
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)