Documentos Principais
715921
Sigma-Aldrich
Ritalinic acid-(phenyl -13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C7H17NO2
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C1CCCCN1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
chave InChI
INGSNVSERUZOAK-QBTRQFLCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)