Documentos Principais
715727
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-5-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
5,6-Dibromo-3-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
250.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
52-56 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)