Documentos Principais
714941
Sigma-Aldrich
Chloro(cyclopentadienyl)[bis(diphenylphosphino)methane]ruthenium(II)
97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.450,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H27ClP2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
586.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
190-196 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C(P(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H22P2.C5H5.ClH.Ru/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;1-2-4-5-3-1;;/h1-20H,21H2;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
NFGZGIRSDQBCFT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Anti-Markovnikov hydration
  • β-alkylation with primary alcohols
  • Cyclization of terminal alkynals to cycloalkenes
  • Electrochemical oxidation of methanol
  • Hydration of 1-alkynes
  • Isomerization of allylic alcohols
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)