Documentos Principais
714453
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 247,00
R$ 247,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 247,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
204.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 247,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
28-33 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)