Documentos Principais
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-2-phenylpropionic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Phenyl-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
composição
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)