Documentos Principais
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxen chloride
≥97.0%
Sinônimo(s):
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
248.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
chave InChI
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6