Documentos Principais
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
Sinônimo(s):
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.383,00
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.383,00
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH(C6H5)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
198.60
Beilstein:
5404068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −228°, neat
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
221 °C (lit.)
densidade
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
chave InChI
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)