Documentos Principais
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, (S)-Indoline-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein:
5334940
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
crystals
atividade óptica
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)