Documentos Principais
346802
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Indoline-2-carboxylic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −114°, c = 1 in 1 M HCl
pf
177 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Catalyst for enantioselective cyclopropanations.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Roxanne K Kunz et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3240-3241 (2005-03-10)
A new method for enantioselective organocatalytic cyclopropanation is described. This study outlines the identification of a new class of iminium catalyst based on the concept of directed electrostatic activation (DEA). This novel organocatalytic mechanism exploits dual activation of ylide and