Key Documents
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
Sinônimo(s):
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2 · C3H3O6
Número CAS:
Peso molecular:
275.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.5% (GC)
98%
forma
powder
Impurezas
≤0.5% water
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
chave InChI
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)