Documentos Principais
711497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelamide
≥97%
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetamide, D-Mandelamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2575137
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -56±2°
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
MAGPZHKLEZXLNU-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)