Documentos Principais
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine dihydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
α,α′-Diamino-o-xylene dihydrochloride, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene dihydrochloride, ortho-Phenylene-bis(methylamine) dihydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.712,00
R$ 1.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.712,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
Formulário
crystals
Impurezas
~4% water
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
chave InChI
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of