Documentos
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
[[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl]methyl]zinc chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9ClO3Zn
Número CAS:
Peso molecular:
254.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
pb
65 °C
densidade
0.952 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent