Key Documents
710091
Sigma-Aldrich
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenylboronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
2-(3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21BO4
Número CAS:
Peso molecular:
276.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
45-50 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C3OCCO3
InChI
1S/C15H21BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-5-6-11(10-12)13-17-8-9-18-13/h5-7,10,13H,8-9H2,1-4H3
chave InChI
SVIZIDROXRZRQS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)