Documentos Principais
709646
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
176.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
44-48 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
chave InChI
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)