Key Documents
709301
Sigma-Aldrich
Iron arsenide
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AsFe2
Número CAS:
Peso molecular:
186.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
pieces
pf
>400 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
chave InChI
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)