Documentos Principais
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
Sinônimo(s):
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
Selecione um tamanho
25 G
R$ 4.227,00
R$ 4.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 4.227,00
About This Item
Fórmula linear:
C4N2H2FOOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)