Documentos Principais
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
Sinônimo(s):
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40N4O4Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
654.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
269-274 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
chave InChI
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)